Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
p.e.
42 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(N=C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
chave InChI
HNENEALJPWJWJY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in the synthesis of N,N-disubstituted S,N′-diarylisothioureas
- as blocking reagent, to modify the hydroxyl, amine and epoxide functional groups of cured MY720/DDS epoxy thin films
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?