About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
178.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6-
chave InChI
FEGVSPGUHMGGBO-SREVYHEPSA-N
Descrição geral
cis-2-Methoxycinnamic acid is the major component of essential oil extracted from Cinnamomum cassia.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Su-Tze Chou et al.
International journal of molecular sciences, 14(9), 19186-19201 (2013-09-21)
Essential oils extracted from aromatic plants exhibit important biological activities and have become increasingly important for the development of aromatherapy for complementary and alternative medicine. The essential oil extracted from Cinnamomum cassia Presl (CC-EO) has various functional properties; however, little