247049
Tributylphosphine
mixture of isomers, 97%
Sinônimo(s):
P(n-Bu)3, TBP
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9 (vs air)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
392 °F
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Acetylations
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
Impurezas
<1% TBP oxide
5% TBP isomers
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
150 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
242.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
117 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?