245275
Triethylphosphine
99%
Sinônimo(s):
Triethylphosphorus
Ensaio
99%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
127-128 °C (lit.)
densidade
0.802 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of the tetrahedrally coordinated L3Fe-Nx complex with a terminal nitride group.
- Synthesis of (PEt3)2Ni(η2-C14H10), a source of the reactive Ni(PEt3)2 moiety.
- Synthesis of dinuclear rhodium complexes with triethyllphosphane bridges.
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)