241032
Bromoform
contains 60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer, 99%
Sinônimo(s):
Tribromomethane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.595 (lit.)
p.e.
146-150 °C (lit.)
pf
5-8 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 800 part(lit.)
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
oil: miscible(lit.)
petroleum ether: miscible(lit.)
densidade
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Ponto de fulgor (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?