Ensaio
≥99%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lead
pf
824 °C (lit.)
densidade
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?