229725
Lead(II) fluoride
99.99% trace metals basis
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
824 °C (lit.)
densidade
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?