Documentos Principais
236047
Sigma-Aldrich
Tetrabromophenol Blue sodium salt
Dye content 85 %, ≥84.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,3′,3′′,4,5,5′,5′′,6-Octabromophenolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H5Br8NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
1007.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
≥84.5% (HPLC)
forma
powder
composição
Dye content, 85%
técnica(s)
titration: suitable
cor
brown to dark brown
λmax
610 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥12000 at 298-304 nm in H2O at 0.005 g/L
≥55000 at 607-613 nm in H2O at 0.005 g/L
≥59000 at 222-228 nm in H2O at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H6Br8O5S.Na/c20-7-1-5(2-8(21)17(7)28)11(6-3-9(22)18(29)10(23)4-6)12-13(24)14(25)15(26)16(27)19(12)33(30,31)32;/h1-4,28H,(H,30,31,32);/q;+1/p-1
chave InChI
GFMOPDHPAXHAQX-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)