234826
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
Sinônimo(s):
Cp2TiCl2, Dichlorobis(1,3-cyclopentadiene)titanium, Dichlorodicyclopentadienyltitanium, Dichlorotitanocene, Cp2TiCl2, Di(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
pf
260-280 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
XKLWATAZDMHTSH-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?