228516
Cadmium iodide
99%
Sinônimo(s):
Cadmium diiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
p.e.
787 °C (lit.)
pf
388 °C (lit.)
solubilidade
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
densidade
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?