Documentos Principais
222739
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyronitrile
95%
Sinônimo(s):
α-Ethylphenylacetonitrile
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH2CH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
145.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.5086 (lit.)
p.e.
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,2H2,1H3
chave InChI
IZPUPXNVRNBDSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Phenylbutyronitrile was used in the preparation of Michael-adducts. It was also used in the preparation of S-amides by nitrile hydratase.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enantioselective nitrile hydratases and amidases from different bacterial isolates.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 5(1), 137-141 (1998)
t-BuOK-Catalyzed addition of ketones and nitriles to vinylic silanes, phosphines and thio derivatives.
Bunlaksananusorn T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 8, 745-746 (2001)