221600
4-Phenylsemicarbazide hydrochloride
99%
Ensaio
99%
pf
215-217 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble
water: freely soluble
grupo funcional
amine
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O.ClH/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11);1H
chave InChI
BNXHWDWODIHJEH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)