Documentos Principais
213934
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel
Sinônimo(s):
Bis(triphenylphosphine)nickel(0)dicarbonyl, Dicarbonylbis(triphenylphosphine)nickel(0), Nickel(0)bis(triphenylphosphine) dicarbonyl
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]2Ni(CO)2
Número CAS:
Peso molecular:
639.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
pf
206-209 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;/h2*1-15H;;;
chave InChI
SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Cyclotrimerization reactions
  • Cyclooligomerization reactions
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)