211370
Sulfamide
99%
Sinônimo(s):
Imidosulfamic acid, Sulfamoylamine, Sulfonyl diamide, Sulfuryl amide, Sulfuryl diamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
90-92 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
densidade
1.611 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NS(N)(=O)=O
InChI
1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
chave InChI
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Schiff bases of the type ArCH=NSO2NH2
- 1H,3H-2,1,3-benzothiadiazin-4-one-2,2-dioxide (BTDD)
- sulfamide analogs of oleoylethanolamide analogs in a study of PPARα activation.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?