208450
Germanium(IV) chloride
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Germanium tetrachloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
pressão de vapor
76 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: germanium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
83 °C (lit.)
pf
−49.5 °C (lit.)
densidade
1.844 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ge](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Ge/c1-5(2,3)4
chave InChI
IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
Does not sustain combustion.
Ponto de fulgor (°C)
Does not sustain combustion.
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?