Documentos Principais
199567
Sigma-Aldrich
Ethyl Orange sodium salt
indicator grade, Dye content 90 %
Sinônimo(s):
4-(4-Diethylaminophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NC6H4N=NC6H4SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
355.39
Beilstein:
3821641
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
grau
indicator grade
Nível de qualidade
composição
Dye content, 90%
técnica(s)
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.8, red to orange
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
λmax
474 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥29000 at 473-477 nm in deionized water
≥8000 at 274-282 nm in deionized water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C16H19N3O3S.Na/c1-3-19(4-2)15-9-5-13(6-10-15)17-18-14-7-11-16(12-8-14)23(20,21)22;/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
chave InChI
YZORUOZKRBVLEG-ZAGWXBKKSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)