195464
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
98%
Sinônimo(s):
2,5-Dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dihydroxy-p -benzoquinone, 2,5-Dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Anilic acid
Ensaio
98%
pf
235 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7,10H
chave InChI
QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3