Ensaio
98%
atividade óptica
[α]23/D +42.8°, c = 1 in pyridine
pf
232 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@]12CCCN3CCc4c(C13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
chave InChI
RXPRRQLKFXBCSJ-GIVPXCGWSA-N
Aplicação
- Vincamine acid, which is employed as a precursor in the synthesis of vinpocetine by dehydration and esterification using sulfuric acid.
- Apovincamine using iron(III) perchlorate.
- (-)-Criocerine via one-step iodination reaction.
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?