191167
3-Nitrobenzyl chloride
97%
Sinônimo(s):
α-Chloro-3-nitrotoluene
Ensaio
97%
forma
solid
pb
85-87 °C/5 mmHg (lit.)
pf
43-47 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H,5H2
chave InChI
APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?