Documentos Principais
190632
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenylacetic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
170.59
Beilstein:
1101523
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
92-95 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Acidity constant (pKa) of 2-chlorophenylacetic acid in water has been evaluated.
Aplicação
2-Chlorophenylacetic acid has been used in the synthesis of phenylacetoxy cellulosics and its halogenated derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qizhou Dai et al.
Biomacromolecules, 5(1), 74-80 (2004-01-13)
A series of phenylacetoxy cellulosics with degrees of substitution (DS) between 1.4 and 3.0 and different halogenation (2-chloro, 3-chloro, 4-chloro, 2,4-dichloro, 3,4-dichloro, and 4-bromo) were synthesized. All the prepared phenylacetoxy cellulosics were soluble in dimethylformamide (DMF) and DMAc. The solubility
Prediction of acidity constant for substituted acetic acids in water using artificial neural networks.
Habibi-Yangjeh A and Danandeh-Jenagharad M.
Indian J. Chem. B, 46(3), 478-478 (2007)