185353
Phenyl isocyanate
≥98%
Sinônimo(s):
Isocyanatobenzene, PhNCO
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.4 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
p.e.
162-163 °C (lit.)
pf
−30 °C (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan™ C18