pressão de vapor
2.83 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pb
147 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NC1CCCC1
InChI
1S/C6H9NO/c8-5-7-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
chave InChI
CZALJDQHONFVFU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
97.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36.11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?