18509
(+)-trans-Chrysanthemic acid
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
(1R,3R)-trans-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Ensaio
≥97.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D +14±1°, c = 2% in ethanol
índice de refração
n20/D 1.477
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C/[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C10H16O2/c1-6(2)5-7-8(9(11)12)10(7,3)4/h5,7-8H,1-4H3,(H,11,12)/t7-,8+/m1/s1
chave InChI
XLOPRKKSAJMMEW-SFYZADRCSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?