Documentos Principais
184454
Sigma-Aldrich
Boric acid gel
0.1-0.4 mm particle size
Sinônimo(s):
3-Aminophenylboronic acid, polymer-bound
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12BNO3
Número CAS:
Peso molecular:
205.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
tamanho de partícula
0.1-0.4 mm
densidade
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H12BNO3/c1-7(2)10(13)12-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-6,14-15H,1H2,2H3,(H,12,13)
chave InChI
GBBUBIKYAQLESK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful to capture avidin for boron-neutron capture therapy applications
Características e benefícios
Cross-linked polymer for the column chromatographic separation of mixtures whose components form complexes of varying stability with boric acid.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)