Documentos Principais
183040
Sigma-Aldrich
2-(Benzyloxy)phenol
96%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
200.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
Impurezas
<3% catechol
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
densidade
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
chave InChI
CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(Benzyloxy)phenol was used in the synthesis of 2-(benzyloxy)hydroquinone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Woro Triarsi Sulistyaningdyah et al.
Applied microbiology and biotechnology, 67(4), 556-562 (2004-11-19)
Cytochrome P450 BM-3 from Bacillus megaterium is a fatty acid hydroxylase exhibiting selectivity for long-chain substrates (12-20 carbons). Replacement of Phe87 in P450 BM-3 by Val (F87V) greatly increased its activity towards a variety of aromatic and phenolic compounds. The