Documentos Principais
179523
Sigma-Aldrich
Dimethyl suberimidate dihydrochloride
98%
Sinônimo(s):
DMS, Dimethyl ester octanediimidic acid dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC(=NH)CH2(CH2)4CH2C(=NH)OCH3 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
273.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
213-214 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=N)CCCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C10H20N2O2.2ClH/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2;;/h11-12H,3-8H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
ILKCDNKCNSNFMP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Dimethyl suberimidate dihydrochloride acts as a cross-linking agent for amino groups. It is used in the treatment of avian myeloblastosis virus (AMV).
Aplicação
Reactant involved in:
  • Chemical modification of tyrosinase for coupling to produce biocatalytic enzymatic flow-through detectors
  • Cross-linker for synthesis of collagen-calcium phosphate composites
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
G Russ et al.
Acta virologica, 20(4), 336-338 (1976-08-01)
Treatment of intact avian myeloblastosis virus (AMV) with dimethyl suberimidate dihydrochloride (DMS), a cross-linking agent specific for amino groups, was found to result in progressive cross-linking among viral proteins, as revealed by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) in the presence of