171018
2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene
98%
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-m-xylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
98%
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
p.e.
244 °C (lit.)
pf
7-9 °C (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
BBUPBICWUURTNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
248.0 - 249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 - 121 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?