Documentos Principais
16905
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ile-OH
≥96.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Fmoc-D-isoleucine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
353.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Fmoc-D-Ile-OH, ≥96.0% (HPLC)
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m1/s1
chave InChI
QXVFEIPAZSXRGM-BFUOFWGJSA-N
Descrição geral
Fmoc-D-Ile-OH is an amino acid in which Fmoc is a protected form of D-Isoleucine.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Binu Jacob et al.
Amino acids, 48(5), 1241-1251 (2016-01-23)
Sheep myeloid antimicrobial peptide-29 (SMAP-29) is a cathelicidin-related antimicrobial peptide derived from sheep myeloid cells. In order to investigate the effects of L-to-D-amino acid substitution in SMAP-29 on bacterial selectivity, membrane interaction and anti-inflammatory activity, we synthesized its two D-enantiomeric
Andreas Pech et al.
Nucleic acids research, 45(7), 3997-4005 (2017-02-06)
Biological evolution resulted in a homochiral world in which nucleic acids consist exclusively of d-nucleotides and proteins made by ribosomal translation of l-amino acids. From the perspective of synthetic biology, however, particularly anabolic enzymes that could build the mirror-image counterparts