Ensaio
97%
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 15
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
229-230 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
chave InChI
ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?