Key Documents
163821
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
≥97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(NO2)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Beilstein:
1959385
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
forma
solid
pf
97-101 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
GDTUACILWWLIJF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde undergoes 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-catalyzed reaction with methyl vinyl ketone (MVK) to afford normal Baylis-Hillman adduct, the MVK dimer and a pair of diastereomeric bis-(MVK)Baylis-Hillman adducts.
Aplicação
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde was used in the synthesis of 8-hydroxyquinazoline, methy-3-methoxyanthranilate and 3-methoxy-2-nitrobenzylidenebisformamide.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
972. Analogues of 8-hydroxyquinoline having additional cyclic nitrogen atoms. Part I. Preparative.
Albert A and Hampton A.
Journal of the Chemical Society, 4985-4993 (1952)
Elucidation of the complex Baylis-Hillman reaction of 3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde with methyl vinyl ketone.
Idahosa KC, et al.
South African Journal of Chemistry, 64, 144-150 (2011)