Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.576 (lit.)
p.e.
58-60 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=S)N(C)C
InChI
1S/C3H7NS/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
SKECXRFZFFAANN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?