Documentos Principais
159735
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide
97%
Sinônimo(s):
Tris-formaminomethane
About This Item
Fórmula linear:
(HCONH)3CH
Número CAS:
Peso molecular:
145.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
170-172 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)NC(NC([H])=O)NC([H])=O
InChI
1S/C4H7N3O3/c8-1-5-4(6-2-9)7-3-10/h1-4H,(H,5,8)(H,6,9)(H,7,10)
chave InChI
HNPCDFJZADHNHD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide is also referred as tris(formamido)methane.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of Tris (carboalkoxyamino) methane and N-Carbethoxyiminocarboxylic Acid Esters.
Grakauskas V.
The Journal of Organic Chemistry, 36(21), 3251-3252 (1971)