Documentos Principais
155578
Sigma-Aldrich
6-Bromoveratraldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2-3,4-(OCH3)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
245.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
150-151 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Br)c(C=O)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-3-6(5-11)7(10)4-9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-Bromoveratraldehyde was used in the preparation of benzylchromenylamines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J Razafimbelo et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 46(1), 34-41 (1998-02-20)
Condensation of 5-amino, 6-amino, 7-amino and 8-amino-2,2-dimethyl-2H-chromenes with either 6-bromoveratraldehyde or 6-chloropiperonal afforded the corresponding Schiff bases, which were subsequently reduced to the corresponding benzylchromenylamines 30-33 and 36-39. Lithium diisopropylamide-mediated cyclization of those amines, followed by spontaneous air oxidation, afforded