Documentos Principais
15435
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Fmoc)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nε-Fmoc-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H32N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
468.54
Beilstein:
3576584
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +3.3±0.5°, c = 1% in ethyl acetate
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1
chave InChI
JYEVQYFWINBXJU-QFIPXVFZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4