Documentos
154288
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
140.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
83-86 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC(=O)OC(C)=C1
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pyrones. VI. The total synthesis of phacidin.
Canadian Journal of Chemistry, 58(20), 2158-2160 (1980)