Key Documents
153729
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzaldehyde
≥97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
pb
136-138 °C/24 mmHg (lit.)
densidade
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1OCC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Ethoxybenzaldehyde was used to study the 1,3-dipolar cycloaddition reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rate accelerations of 1, 3-dipolar cycloaddition reactions in ionic liquids.
Dubreuil JF and Bazureau JP.
Tetrahedron Letters, 41(38), 7351-7355 (2000)