Documentos Principais
153591
Sigma-Aldrich
Diphenylcarbamoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
Chloroformic acid diphenylamide, Diphenylcarbamic chloride, NSC 6788
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2NCOCl
Número CAS:
Peso molecular:
231.68
Beilstein:
515312
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
solubilidade
organic solvents: soluble
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Diphenylcarbamoyl chloride was used to isolate peptido-keratan sulphate fragments from bovine intervertebral discs.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
J M Dickenson et al.
The Biochemical journal, 282 ( Pt 1), 267-271 (1992-02-15)
Peptido-keratan sulphate fragments were isolated from the nucleus pulposus of bovine intervertebral discs (2-year-old animals) after digestion with chondroitin ABC lyase followed by digestion with diphenylcarbamoyl chloride-treated trypsin of A1D1 proteoglycans and gel-permeation chromatography on Sepharose CL-6B. The peptido-keratan sulphate