Documentos Principais
153273
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzophenone-2′-carboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
2-(2-Aminobenzoyl)benzoic acid, 2-Anthraniloylbenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4C(O)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
241.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
196-199 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO3/c15-12-8-4-3-7-11(12)13(16)9-5-1-2-6-10(9)14(17)18/h1-8H,15H2,(H,17,18)
chave InChI
KORKIRUGUNPQML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)