Documentos Principais
146080
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol hexaacetate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH2[CH(O2CCH3)]4CH2O2CCH3
Número CAS:
Peso molecular:
434.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +9.5°, c = 1 in acetone
pf
100-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
chave InChI
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)