Key Documents
14569
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 6,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Sinônimo(s):
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol, Mr 6000
forma
powder
peso molecular
Mr 6000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-final
carboxylic acid
α-final
carboxylic acid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)