145300
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
99%
Sinônimo(s):
1,3-Benzodioxole-5-acetonitrile, Homopiperonylnitrile
Ensaio
99%
pf
43-45 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c10-4-3-7-1-2-8-9(5-7)12-6-11-8/h1-2,5H,3,6H2
chave InChI
ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)