Documentos Principais
145246
Sigma-Aldrich
2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
pf
204-206 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1COc2cccnc2N1
InChI
1S/C7H6N2O2/c10-6-4-11-5-2-1-3-8-7(5)9-6/h1-3H,4H2,(H,8,9,10)
chave InChI
ANHQLUBMNSSPBV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one was used in the synthesis of quinazolinbenzoxazine derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Margarete von Wantoch Rekowski et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(3), 1288-1296 (2009-12-29)
Soluble guanylyl cyclase (sGC) is an ubiquitously expressed enzyme that generates the second messenger cGMP and hence, leads to a number of physiological responses including vasodilation, inhibition of platelet aggregation and neurotransmission. Whilst many activating and stimulating modulators of sGC