Documentos Principais
136786
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-hydroxypyridine
98%
Sinônimo(s):
6-Chloro-2-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
129.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
128-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8)
chave InChI
CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-chloro-2-hydroxypyridine undergoes melt reaction with Os2(O2CCH3)4CI2 at 145°C to yield Os2CI4(chp) and Os2Cl(chp)4.
Aplicação
6-chloro-2-hydroxypyridine was used to study the synthesis, electrochemistry, spectroscopic properties and X-ray crystal structure of Os2Cl(chp)4 (chp = 6-chloro-2- hydroxypyridinate) complex.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, spectroscopy, and x-ray structure of chlorotetrakis (6-chloro-2-hydroxypyridinato) diosmium: an unusual Os25+ complex with a polar arrangement of 6-chloro-2-hydroxypyridinato ligands and one axial chloride.
Cotton F, et al.
Inorganic Chemistry, 25(10), 1585-1589 (1986)
Preparation and structural characterization of Os2Cl4(chp)2(L)(chp= 6-chloro-2-hydroxypridinato; L= water, pyridine): a new class of M2X4 (LL)2 complexes possessing an eclipsed conformation
Cotton F, et al.
Inorganic Chemistry, 25(10), 1589-1594 (1986)