Key Documents
143626
Sigma-Aldrich
m-Tolyl isocyanate
99%
Sinônimo(s):
3-Methylphenyl isocyanate
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Beilstein:
386149
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5305 (lit.)
pb
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
chave InChI
CPPGZWWUPFWALU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
m-Tolyl isocyanate undergoes polymerization reaction to form the corresponding polymers by using lanthanum isopropoxide as initiator.
Aplicação
m-Tolyl isocyanate was used as reagent during the synthesis of C5-cyclohexyl analog of the cholecystokinin type-B receptor antagonist L-365,260.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L-708,474: The C5-cyclohexyl analogue of L-365,260, a selective high affinity ligand for the CCKB/gastrin receptor.
Chambers MS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3(10), 1919-1924 (1993)
Lanthanoid isopropoxide as a novel initiator for anionic polymerization of isocyanates.
Fukuwatari N, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 17(1), 1-7 (1996)