Documentos Principais
13611
Sigma-Aldrich
Wang resin
extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading
Sinônimo(s):
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~1.0 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
200-400 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
Outras notas
Support used in solid phase peptide synthesis; Suppression of side reactions during the attachement of Fmoc-amino acids to the Wang resin
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J.W. van Nispen et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 99-99 (1985)
S.S. Wang
Journal of the American Chemical Society, 95, 13128-13128 (1973)