Documentos Principais
134481
Sigma-Aldrich
Vinyl neodecanoate, mixture of isomers
contains 5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
Neodecanoic acid, vinyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C9H19CO2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número CE:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
Nível de qualidade
contém
5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
60-216 °C (lit.)
densidade
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-14-11(13)9-7-6-8-10-12(2,3)4/h5H,1,6-10H2,2-4H3
chave InChI
TVFJAZCVMOXQRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)