Documentos Principais
132705
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
99%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
140.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
90-92 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
chave InChI
PSDSORRYQPTKSV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol was isolated as phytocomponent in the methanolic extracts of the whole plant of Thevetia peruviana.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
GC-MS analysis of the desert plants of Apocynaceae family: Nerium oleander L. and Thevetia peruviana (Pers.) Schum.
Zibbu G and Batra A.
International Journal of Pharmaceutical Research and Development, 3(10), 49-62 (2011)
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric