128201
N-Ethyl-o-crotonotoluidide
97%
Sinônimo(s):
N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Produtos recomendados
descrição
predominantly trans
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble
methanol: soluble
densidade
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
chave InChI
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?