125032
Chlorodiphenylmethane
98%
Sinônimo(s):
Benzhydryl chloride, Diphenylchloromethane
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.595 (lit.)
p.e.
140 °C/3 mmHg (lit.)
pf
15-17 °C (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
chave InChI
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?