Documentos Principais
124583
Sigma-Aldrich
Diethyl azelate
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Diethyl nonanedioate, Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
244.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
172 °C/18 mmHg (lit.)
pf
−16-−15.8 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Youri M van Nuland et al.
Microbial cell factories, 16(1), 185-185 (2017-11-04)
Medium chain length (C6-C12) α,ω-dicarboxylic acids (DCAs) and corresponding esters are important building blocks for the polymer industry. For DCAs of 12 carbon atoms and longer, a sustainable process based on monooxygenase catalyzed ω-oxidation of fatty-acids has been realized. For